Få mere at vide
6-Benzyladenin, 99%
Artikelnummer. 11437666
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437666 25 g 25g
11417666 1 g 1g
11427666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14678.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225,26 g/mol
Inhibitor af respiratorisk kinase i planter. Øger levetiden for grønne grøntsager efter høst6-Benzyladenin er en plantevækstregulator, der bruges til at stimulere væksten i æbler, meloner, appelsiner, roser, pærer, søde kirsebær og hvide fyrretræer. Det bruges også til at etablere og screene den optimale hurtige spredningsteknologi af S. tonkinensis ved ortogonal test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Inhibitor af respiratorisk kinase i planter. Øger levetiden for grønne grøntsager efter høst6-Benzyladenin er en plantevækstregulator, der bruges til at stimulere væksten i æbler, meloner, appelsiner, roser, pærer, søde kirsebær og hvide fyrretræer. Det bruges også til at etablere og screene den optimale hurtige spredningsteknologi af S. tonkinensis ved ortogonal test.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og acetone. Lidt opløseligt i ethylacetat og dichlormethan og toluen. Uopløseligt i n-hexan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1214-39-7
Molekylær formel C12H11N5
Molekylvægt (g/mol) 225.26
MDL nummer MFCD00005572
InChI nøgle NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC navn N-benzyl-7H-purin-6-amin
SMIL C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzyladenine
Smeltepunkt 229 °C til 233 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Beilstein 19406
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og acetone. Let opløselig i ethylacetat og dichlorometan og toluen. Uopløselig i n-hexan.
Formel vægt 225.26
Procent renhed 99%