Få mere at vide
6-Benzyladenin, 99%
Beskrivelse
Inhibitor af respiratorisk kinase i planter. Øger levetiden for grønne grøntsager efter høst6-Benzyladenin er en plantevækstregulator, der bruges til at stimulere væksten i æbler, meloner, appelsiner, roser, pærer, søde kirsebær og hvide fyrretræer. Det bruges også til at etablere og screene den optimale hurtige spredningsteknologi af S. tonkinensis ved ortogonal test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Inhibitor af respiratorisk kinase i planter. Øger levetiden for grønne grøntsager efter høst6-Benzyladenin er en plantevækstregulator, der bruges til at stimulere væksten i æbler, meloner, appelsiner, roser, pærer, søde kirsebær og hvide fyrretræer. Det bruges også til at etablere og screene den optimale hurtige spredningsteknologi af S. tonkinensis ved ortogonal test.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og acetone. Lidt opløseligt i ethylacetat og dichlormethan og toluen. Uopløseligt i n-hexan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærkt oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Benzyladenine |
| Smeltepunkt | 229 °C til 233 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 19406 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og acetone. Let opløselig i ethylacetat og dichlorometan og toluen. Uopløselig i n-hexan. |
| Formel vægt | 225.26 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 6-Benzyladenine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzyladenine