Få mere at vide
6-Benzyl-2-thiouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Benzyl-2-thiouracil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2OS/c14-10-7-9(12-11(15)13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,13,14,15) |
| Formel vægt | 218.0514 |
| Procent renhed | >95% |