Få mere at vide
6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434376
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434376
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58574.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1858242-02-0
Molekylær formel C23H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 365.392
MDL nummer MFCD22988965
InChI nøgle JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone
PubChem CID 121235645
IUPAC navn 2-(7-benzoyl-3-oxo-4H-quinoxalin-2-yl)-2-phenylacetonitrile
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 365.39
Procent renhed 97%