Få mere at vide
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052611
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052611 25 mg
30050816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052611 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0851.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
CAS 2518343-81-0
Analyt- eller komponentnavne 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
InChI formel InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-6-7-15-9-11(8-12(13)15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2
SMIL O=C(c1ccccc1)c2cc3C(=O)CCn3c2
IUPAC navn 6-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 225.079 g/mol