Få mere at vide
6-Azidohexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Azidohexanoic Acid |
| CAS | 79598-53-1 |
| Molekylær formel | C6H11N3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-Azidocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11) |
| SMIL | O=C(O)CCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 6-azidohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vægt | 157.0851 |