missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Azidohexan-1-amine (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Azidohexan-1-amine |
| CAS | 349553-73-7 |
| Molekylær formel | C6H14N4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Azido-1-hexanamine, 1-Amino-6-azidohexane, 6-Azidohex-1-ylamine, 6-Azidohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4/c7-5-3-1-2-4-6-9-10-8/h1-7H2 |
| SMIL | NCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 6-azidohexan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.1218 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?