Få mere at vide
6-Azido-6-deoxy-1,2-O-isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Azido-6-deoxy-1,2-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose |
| CAS | 65371-16-6 |
| Molekylær formel | C9 H15 N3 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O5/c1-9(2)16-7-5(14)6(15-8(7)17-9)4(13)3-11-12-10/h4-8,13-14H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aR,5R,6S,6aR)-5-[(1R)-2-azido-1-hydroxyethyl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.23 |
| Formel vægt | 245.1012 |