missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Azido-1,6-dideoxy-3,4-O-isopropylidene-D-lyxo-2-hexulofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Azido-1,6-dideoxy-3,4-O-isopropylidene-D-lyxo-2-hexulofuranose |
| CAS | 122194-05-2 |
| Molekylær formel | C9H15N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Azido-1,6-dideoxy-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-tagatose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O4/c1-8(2)15-6-5(4-11-12-10)14-9(3,13)7(6)16-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7+,9?/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](CN=[N+]=[N-])OC(C)(O)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aS,6R,6aS)-6-(azidomethyl)-2,2,4-trimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.1063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?