missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Azauridine Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Azauridine Triacetate |
| CAS | 2169-64-4 |
| Molekylær formel | C14H17N3O9 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2',3',5'-Tri-O-acetyl-6-azauridine, 6-Aza-2',3',5'-tri-O-acetyluridine, Azaribin, Azaribine, CB 304, NSC 67239, Triazure |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O9/c1-6(18)23-5-9-11(24-7(2)19)12(25-8(3)20)13(26-9)17-14(22)16-10(21)4-15-17/h4,9,11-13H,5H2,1-3H3,(H,16,21,22)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2N=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.3 |
| Formel vægt | 371.0965 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?