Få mere at vide
6-Azauridine
Artikelnummer. 15453919
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453919 1 g 1g
15463919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61309.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54-25-1 | C8H11N3O6 | 245.191 g/mol
6-Azauridin kan anvendes i antivirale undersøgelser. 6-azauridin hæmmer de novo pyrimidinsyntese og DNA-syntese og omdannes intracellulært til mono-, di- og triphosphatderivater, som inkorporeres i RNA og hæmmer proteinsyntesen. Det bruges også som en antineoplastisk antimetabolit. Det interfererer med pyrimidinbiosyntesen og forhindrer derved dannelsen af cellulære nukleinsyrer. Som triacetat er det også effektivt som et antipsoriatikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Azauridin kan anvendes i antivirale undersøgelser. 6-azauridin hæmmer de novo pyrimidinsyntese og DNA-syntese og omdannes intracellulært til mono-, di- og triphosphatderivater, som inkorporeres i RNA og hæmmer proteinsyntesen. Det bruges også som en antineoplastisk antimetabolit. Det interfererer med pyrimidinbiosyntesen og forhindrer derved dannelsen af cellulære nukleinsyrer. Som triacetat er det også effektivt som et antipsoriatikum.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-25-1
Molekylær formel C8H11N3O6
Molekylvægt (g/mol) 245.191
MDL nummer MFCD00006472
InChI nøgle WYXSYVWAUAUWLD-SHUUEZRQSA-N
Synonym 6-azauridine, 6-azuridine, azauridine, azur, riboazauracil, riboazauratsil, 6-azauracil 1-riboside, ribo-azuracil, 6-azauracil riboside, 6-azur
PubChem CID 5901
ChEBI CHEBI:35668
IUPAC navn 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazin-3,5-dion
SMIL C1=NN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Azauridine
Smeltepunkt 160°C to 161°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,904
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 245.19
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Azauridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Azauridine