Få mere at vide
6-Azauracil, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 461-89-2 |
| Smeltepunkt | 274°C to 275°C |
| MDL nummer | MFCD00006456 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-Azauracil |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.07 |
| Grad | Research |