Få mere at vide
6-Azauracil, 98%
Artikelnummer. 11496987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496987 5 g 5g
11406997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14389.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mol
6-Azauracil (6-AU) bruges som væksthæmmer af forskellige mikroorganismer via udtømning af intracellulære GTP- og UTP-nukleotidpuljer. 6-Azauracil er blevet brugt i vid udstrækning i undersøgelser af modulering af transkription, især i gærmodeller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Azauracil (6-AU) bruges som væksthæmmer af forskellige mikroorganismer via udtømning af intracellulære GTP- og UTP-nukleotidpuljer. 6-Azauracil er blevet brugt i vid udstrækning i undersøgelser af modulering af transkription, især i gærmodeller.
Opløselighed Delvist opløseligt i vand
, ethanol, DMSO og 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-89-2
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00006456
InChI nøgle SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
IUPAC navn 2H-1,2,4-triazin-3,5-dion
SMIL O=C1NN=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Azauracil
Smeltepunkt 274 °C til 282 °C
Mængde 5 g
Beilstein 116472
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand, ethanol, DMSO og 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Formel vægt 113.08
Procent renhed 98%