Få mere at vide
6-Azathymin, 98%
Artikelnummer. 11336986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336986 5 g 5g
11346986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06762.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-53-6 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-53-6
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00006457,MFCD00127802
InChI nøgle XZWMZFQOHTWGQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azathymine, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 5-methyl-6-azauracil, azathymine, usaf cb-28, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 6-methyl, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diol, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-dione, unii-zwx58t58za, azathymine, 6
PubChem CID 70269
SMIL CC1=NNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Azathymine
Smeltepunkt 211°C to 215°C
Mængde 5 g
Beilstein 126863
Merck Index 14,903
IUPAC navn 6-methyl-2H-1,2,4-triazin-3,5-dion
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%