Få mere at vide
6-Azaindol,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491669
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491669 1 g 1g
15411679 250 mg 250mg
15401679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64458.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 271-29-4 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
6-Azaindol er et indolderivat og nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Azaindol er et indolderivat og nyttigt syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (næppe
), methanol og chloroform.
Noter
Luft- og lysfølsomme. Beskyttes mod lys opbevares i mørke. Opbevares væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-29-4
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD01686899
InChI nøgle XLKDJOPOOHHZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine, harmyrine, 1,6-diazaindene, 6h-pyrrolo 2,3-c pyridine, 6-azaindol, pyrrolo 2,3-c pyridine, 6-aza-6h-indole, zlchem 439
PubChem CID 9219
IUPAC navn 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin
SMIL N1C=CC2=CC=NC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Azaindole
Mængde 1 g
Beilstein 109685
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (hardly),methanol and chloroform.
Formel vægt 118.14
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof