missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30426375
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426375 100 mg
30424343 250 mg
30425996 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS684588100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40314-13-4
Molekylær formel C7H13N . HCl
Molekylvægt (g/mol) 147.64
Synonym 6-Azabicyclo[3.2.1]octane, hydrochloride (1:1) (ACI), 6-Azabicyclo[3.2.1]octane, hydrochloride (7CI, 9CI), 6-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
IUPAC navn 6-azabicyclo[3.2.1]octane;hydrochloride
SMIL Cl.C1CC2CNC(C1)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-7(3-1)8-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Formel vægt 147.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.