Få mere at vide
6-Aza-2-thiothymin, 98%
Artikelnummer. 11492207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492207 25 g 25g
11482207 5 g 5g
11402217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14167.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 615-76-9 | C4H5N3OS | 143,164 g/mol
6-Aza-2-thiothymin bruges i MALDI-analyse af sure glycaner i negativ ion-tilstand. Det kaldes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Aza-2-thiothymin bruges i MALDI-analyse af sure glycaner i negativ ion-tilstand. Det kaldes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand (delvis) og
myresyre (5 %).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-76-9
Molekylær formel C4H5N3OS
Molekylvægt (g/mol) 143.164
MDL nummer MFCD00006458
InChI nøgle NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
PubChem CID 1263666
IUPAC navn 6-methyl-3-sulfanyliden-2H-1,2,4-triazin-5-on
SMIL CC1=NNC(=S)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aza-2-thiothymine
Smeltepunkt 218 °C til 221 °C
Mængde 25 g
Beilstein 4861
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (delvist) og myresyre (5 %).
Formel vægt 143.17
Procent renhed 98%