Få mere at vide
6-Aza-2-thiothymin, 98%
Beskrivelse
6-Aza-2-thiothymin bruges i MALDI-analyse af sure glycaner i negativ ion-tilstand. Det kaldes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Aza-2-thiothymin bruges i MALDI-analyse af sure glycaner i negativ ion-tilstand. Det kaldes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand (delvis) og
myresyre (5 %).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aza-2-thiothymine |
| Smeltepunkt | 218 °C til 221 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4861 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (delvist) og myresyre (5 %). |
| Formel vægt | 143.17 |
| Procent renhed | 98% |