Få mere at vide
6-APB HCl (1-Benzofuran-6-ylpropan-2-amine Hydrochloride; 6-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457746
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457746 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457746 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.2301
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-APB (hydrochloride)
CAS 286834-84-2
Analyt- eller komponentnavne 6-APB (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6-APB HCl, 1-Benzofuran-6-ylpropan-2-amine Hydrochloride, 6-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride, 6-Benzofuranethanamine, α±-methyl-, hydrochloride (1:1), 6-Benzofuranethanamine, α±-methyl-, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)6-9-2-3-10-4-5-13-11(10)7-9;/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CC(N)Cc1ccc2ccoc2c1
IUPAC navn 1-(1-benzofuran-6-yl)propan-2-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 211.69
Mængde 1 ml
Formel vægt 211.0764 g/mol