Få mere at vide
6-Anilino-5,8-quinolinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Anilino-5,8-quinolinedione |
| CAS | 91300-60-6 |
| Molekylær formel | C15 H10 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H |
| SMIL | O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13 |
| IUPAC navn | 6-anilinoquinoline-5,8-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.25 |
| Formel vægt | 250.0742 |