Få mere at vide
6-Aminouracil, 98%
Artikelnummer. 11362106
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362106 500 g 500g
11352106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03332.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-83-6
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00006071
InChI nøgle LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 70120
IUPAC navn 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMIL NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminouracil
Smeltepunkt 360 °C
Beilstein 120491
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%