Få mere at vide
6-Aminotetramethyl Rhodamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminotetramethylrhodamine |
| CAS | 159435-10-6 |
| Molekylær formel | C24 H23 N3 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O3/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)29-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)24(18)20-11-14(25)5-8-17(20)23(28)30-24/h5-13H,25H2,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5ccc(N)cc45)N(C)C)c1 |
| IUPAC navn | 5-amino-3',6'-bis(dimethylamino)spiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.46 |
| Formel vægt | 401.1739 |