missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Aminotetramethyl Rhodamine, TRC

Artikelnummer. 30312755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312755 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63030510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Aminotetramethylrhodamine
CAS 159435-10-6
Molekylær formel C24 H23 N3 O3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23N3O3/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)29-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)24(18)20-11-14(25)5-8-17(20)23(28)30-24/h5-13H,25H2,1-4H3
SMIL CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5ccc(N)cc45)N(C)C)c1
IUPAC navn 5-amino-3',6'-bis(dimethylamino)spiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Formel vægt 401.1739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.