Få mere at vide
6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidylcarbamat (90%), TRC
Artikelnummer. 30138244
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138244 250 mg
17991805 100 mg
17904365 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA629140250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148757-94-2
Molekylær formel C14 H11 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 285.25
Synonym N-6-Quinolinylcarbamic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[(6-Quinolinylamino)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, AHC Reagent, AccQ.Fluor, AccQTag;
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) N-quinolin-6-ylcarbamat
SMIL O=C(Nc1ccc2ncccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20)
Formel vægt 285.075