Få mere at vide
6-Aminoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminoquinoline |
| CAS | 580-15-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Quinolin-6-yl)amine, 6-Quinolylamine, NSC 58388 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2 |
| SMIL | Nc1ccc2ncccc2c1 |
| IUPAC navn | quinolin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0687 |