Få mere at vide
6-aminoquinolin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15137422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15137422 25 g Glasflaske 25g
15117422 1 g Glasflaske 1g
15107422 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15137422 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-15-4
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
InChI nøgle RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
IUPAC navn quinolin-6-amin
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminoquinoline
Smeltepunkt 115.0°C to 119.0°C
Kogepunkt 192.0°C to 195.0°C (14.0 mmHg)
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 22, V,10, 303
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.