Få mere at vide
6-aminoquinolin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373267 1 g 1g
11383267 5 g 5g
11393267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13819.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
6-Aminoquinolin blev brugt som en intern standard til bestemmelse af serumnikotin og cotinin samtidigt ved at bruge højtydende væskekromatografi (HPLC)-fluorometrisk detektion med et postkolonne ultraviolet-fotobestrålingssystem. Det blev også brugt som et fluorescerende derivatiseringsmiddel til påvisning af biokemikalier og i syntesen af tertiær N-methyleret enaminonesa.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Aminoquinolin blev brugt som en intern standard til bestemmelse af serumnikotin og cotinin samtidigt ved at anvende højtydende væskekromatografi (HPLC)-fluorometrisk detektion med et postkolonne ultraviolet-fotobestrålingssystem. Det blev også brugt som et fluorescerende derivatiseringsmiddel til påvisning af biokemikalier og i syntesen af tertiær N-methyleret enaminonesa.
Opløselighed
Opløselig i methanol, chloroform, ethanol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-15-4
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD00006803
InChI nøgle RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
IUPAC navn quinolin-6-amin
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Aminoquinoline
Smeltepunkt 115°C to 119°C
Kogepunkt 146°C (0.3 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 113320
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,chloroform,ethanol,and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98%