Få mere at vide
6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 69879-22-7 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxaldehyde, 6-amino-, 6-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1ccc(C=O)cn1 |
| IUPAC navn | 6-aminopyridine-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.125 |
| Formel vægt | 122.048 |