Få mere at vide
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 11345265
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345265 1 g 1g
11335265 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345265 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31861.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23628-31-1 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Det er et vigtigt råstof i organisk syntese, landbrugsmarker og i farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale i organisk syntese, landbrugsområder og
i farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23628-31-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00233711
InChI nøgle NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminopicolinic acid, 2-aminopyridine-6-carboxylic acid, 6-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-2-picolinic acid, 6-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-6-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 6-amino, pubchem7686, acmc-209g4h
PubChem CID 351652
IUPAC navn 6-aminopyridin-2-carboxylsyre
SMIL NC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽295°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot water.
Formel vægt 138.13
Procent renhed 95%