Få mere at vide
6-Aminoftalid, 95%
Artikelnummer. 11493138
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493138 10 g 10g
11403148 0.5 g 0.5g
11483138 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18896.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 57319-65-0 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
Det bruges til at fremstille 6-acetylaminophthalid. Det bruges også som udgangsmateriale i reduktionsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til at fremstille 6-acetylamino-phthalid. Det bruges også som udgangsmateriale i reduktionsreaktionen.
Opløselighed Opløseligt i vand 1360 mg
/L 25 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57319-65-0
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
MDL nummer MFCD00033530
InChI nøgle ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
IUPAC navn 6-amino-3H-2-benzofuran-1-on
SMIL C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminophthalide
Smeltepunkt 182 °C til 185 °C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 1360 mg/L 25 °C.
Formel vægt 149.15
Procent renhed 95%