Få mere at vide
6-Aminopenicillanic acid, 96%
Artikelnummer. 10234560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10234560 25 g Glasflaske 25g
10568863 10 g Glass bottle 10g
10456900 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10234560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 551-16-6 | C8H12N2O3S | 216.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-16-6
Molekylær formel C8H12N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 216.26
MDL nummer MFCD00005176
InChI nøgle NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Synonym 6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
PubChem CID 11082
ChEBI CHEBI:16705
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre
SMIL CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminopenicillanic acid
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197°C to 203°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 454
Specifik rotation + 276.3
Formel vægt 216.25
Procent renhed 96%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminopenicillanic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .