Få mere at vide
6-aminonikotinsyre, 98%
Artikelnummer. 10616594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616594 1 g Glasflaske 1g
10236450 5 g Glasflaske 5g
10523761 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 3167-49-5 | C6H 6 N2O2 | 138,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3167-49-5
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00006326
InChI nøgle ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminonicotinic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(C5H3N)COOH
Mængde 1 g
Beilstein 22, 542
Merck Index 15, 452
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 1,0 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: sparsomt opløseligt i de fleste opløsningsmidler, 5,0 g/L (20 °C) i ethanol
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver