Få mere at vide
6-aminonikotinsyre, 98%
Artikelnummer. 11433554
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433554 25 g 25g
11413554 1 g 1g
11423554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433554 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11223.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138,126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3167-49-5
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00006326
InChI nøgle ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminonicotinic acid
Smeltepunkt ∼320 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 115992
Merck Index 14,456
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%