Få mere at vide
6-Aminonicotinamid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426492 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11426492 5 g
11416492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215010305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 329-89-5
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006327
InChI nøgle ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminonicotinamide
Mængde 5 g
Formel vægt 137.1
Fysisk form Fast stof