Få mere at vide
6-Aminonicotinamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052320
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052320 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052320 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0552.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-Aminonicotinamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminonicotinamide
CAS 329-89-5
Analyt- eller komponentnavne 6-Aminonicotinamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 6-amino-, Nicotinamide, 6-amino- (8CI), 6-Amino-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-5-carbamoylpyridine, 5-Aminocarbonyl-2-Aminopyridine, 6 AN, NSC 21206, SR 4388
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
SMIL NC(=O)c1ccc(N)nc1
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 137.139
Mængde 25 mg
Formel vægt 137,0589 g/mol