Få mere at vide
6-aminonicotinamid, 99%
Artikelnummer. 11376956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376956 5 g 5g
11366956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06692.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137,14 g/mol
6-Aminonicotinamid inducerer apoptose i tumorceller. Det er klinisk brugt i dissemineret neoplastisk sygdom. Det virker også som 6-phosphogluconat dehydrogenase hæmmer. Det hjælper i behandlingen af psoriasis. Det bruges som kemoterapeutisk lægemiddel til kræft hos dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (DMSO). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-89-5
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006327
InChI nøgle ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminonicotinamide
Smeltepunkt 246 °C til 248 °C
Mængde 5 g
Beilstein 116042
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid (DMSO). Uopløselig i vand.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%