Få mere at vide
6-Aminonicotinamid, 98%
Artikelnummer. 15214604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15214604 5 g Glasflaske 5g
15204604 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15214604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104150050
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-89-5
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00006327
InChI nøgle ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC navn 6-aminopyridin-3-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminonicotinamide
Smeltepunkt 245 °C til 248 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(C5H3N)CONH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 137.4
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminonicotinamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.