Få mere at vide
6-Aminonaphthalen-1-ol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminonaphthalen-1-ol |
| CAS | 23894-12-4 |
| Molekylær formel | C10H9NO |
| MDL nummer | MFCD00059543 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | OC1=C2C=CC(N)=CC2=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Procent renhed | 98% |