Få mere at vide
6-(Aminomethyl)indol, 97%
Artikelnummer. 15450878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450878 250 mg 250mg
15430878 1 g 1g
15440878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54640.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3468-17-5 | C9H10N2 | 146,19 g/mol
6-(Aminomethyl)indol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-(Aminomethyl)indol bruges som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3468-17-5
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD06213839
InChI nøgle FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-methanamine, 1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indol-6-ylmethylamine, 1-1h-indol-6-yl methanamine, 6-aminomethylindole, 6-aminomethyl indole, 1h-indol-6-ylmethyl amine, indole, 6-aminomethyl, c-1h-indol-6-yl-methylamine
PubChem CID 17221101
IUPAC navn 1H-indol-6-ylmethanamin
SMIL NCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 6-(Aminomethyl)indole
Mængde 250 mg
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.