Få mere at vide
(6-Aminohexyl)trimethylammonium Bromide Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6-Aminohexyl)trimethylammonium Bromide Hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H23N2.2BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;;/h4-10H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 318.0306 |
| Procent renhed | >95% |