Få mere at vide
6-Aminohexyl Methanethiosulfonate Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminohexyl Methanethiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 1216618-83-5 |
| Molekylær formel | C7H18BrNO2S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Aminohexyl MTS HBr, MTSHA |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2S2.BrH/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8;/h2-8H2,1H3;1H |
| SMIL | Br.CS(=O)(=O)SCCCCCCN |
| IUPAC navn | 6-methylsulfonylsulfanylhexan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.26 |
| Formel vægt | 290.9962 |