Få mere at vide
6-aminohexansyre, TRC
Artikelnummer. 30309113
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30309113 100 g
1 options
Artikelnummer. 30309113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609985100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Molekylær formel C6 H13 N O2
Mængde 100 g
Synonym Aminocaproic Acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Amino-n-hexanoic acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Aminohexanoic acid, ε-Leucine, ε-Norleucine, ω-Aminocaproic acid, ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMIL NCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 6-aminohexansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946