Få mere at vide
6-aminohexansyre, TRC
Artikelnummer. 30325720
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30325720 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30325720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60998510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Molekylær formel C6 H13 N O2
Mængde 10 mg
Synonym Aminocaproic Acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Amino-n-hexanoic acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Aminohexanoic acid, ε-Leucine, ε-Norleucine, ω-Aminocaproic acid, ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMIL NCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 6-aminohexansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946