Få mere at vide
6-Aminohexanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 205°C |
| Tæthed | 1.1313 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00008238 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | 6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid |