Få mere at vide
6-Aminohexanoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Aminohexanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 4321-58-8 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 . H Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | ε-Aminocaproic Acid Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H |
| SMIL | Cl.NCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-aminohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.634 |
| Formel vægt | 167.0713 |