Få mere at vide
6-aminohexansyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427746
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11427746
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14719.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
6-aminohexansyre, CAS # 60-32-2, er et syntetisk lysinderivat med inhiberende aktivitet mod fibrinolyse. Det viser hæmatologisk aktivitet.
6-Aminohexansyre bruges som mellemprodukt i polymerisationen af nylon-6. Det er involveret i ekstraktion af aldehyder fra reaktionsblandingen samt for at forbedre solubiliseringen af membranproteiner i elektroforese. Det virker som en hæmmer af fibrinolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 6-aminohexansyre, en epsilon-aminosyre, viser en antifibrinolytisk og hæmatologisk aktivitet
  • Denne forbindelse inhiberer kompetitivt aktiveringen af plasminogen; det reducerer følgelig omdannelsen af plasminogen til plasmin (fibrinolysin), et enzym, der er ansvarligt for nedbrydningen af fibrinkoagler, fibrinogen og andre plasmaproteiner, inklusive prokoagulantfaktorerne V og VIII
Anvendelse
  • Det er blevet brugt som et mellemprodukt i polymerisationen af nylon-6
  • Det bruges til biomolekylære applikationer til at ekstrahere aldehyder fra reaktionsblandingen og til at øge membranproteinopløseligheden i elektroforeseeksperimenter
  • Det er blevet beskrevet at hæmme plasminogenbinding til aktiverede blodplader
  • Denne forbindelse kan binde og inaktivere carboxypeptidase B
  • Denne forbindelse kan også hæmme aktiveringen af den første komponent i komplementsystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-32-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.175
MDL nummer MFCD00008238
InChI nøgle SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC navn 6-aminohexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminohexanoic acid
Smeltepunkt 210°C to 212°C
Analyseprocentområde ≥99%
Lineær formel H2N(CH2)5CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 906872
Merck Index 14,432
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in ether and chloroform.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminohexanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 6-Aminohexanoic acid