Få mere at vide
6-aminohexansyre, 99%
Artikelnummer. 11417746
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417746 100 g 100g
11427746 500 g 500g
11437746 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14719.22
 Begrænset vare
På lager
6-aminohexansyre, CAS #60-32-2, er et syntetisk lysinderivat med hæmmende aktivitet mod fibrinolyse. Det viser hæmatologisk aktivitet. | CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131,175 g/mol
6-Aminohexansyre bruges som mellemprodukt i polymerisationen af nylon-6. Det er involveret i ekstraktion af aldehyder fra reaktionsblandingen samt for at forbedre solubiliseringen af membranproteiner i elektroforese. Det virker som en hæmmer af fibrinolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • 6-aminohexansyre, en epsilon-aminosyre, viser en antifibrinolytisk og hæmatologisk aktivitet
  • Denne forbindelse inhiberer kompetitivt aktiveringen af plasminogen; det reducerer følgelig omdannelsen af plasminogen til plasmin (fibrinolysin), et enzym, der er ansvarligt for nedbrydningen af fibrinkoagler, fibrinogen og andre plasmaproteiner, inklusive prokoagulantfaktorerne V og VIII
Anvendelse
  • Det er blevet brugt som et mellemprodukt i polymerisationen af nylon-6
  • Det bruges til biomolekylære applikationer til at ekstrahere aldehyder fra reaktionsblandingen og til at øge membranproteinopløseligheden i elektroforeseeksperimenter
  • Det er blevet beskrevet at hæmme plasminogenbinding til aktiverede blodplader
  • Denne forbindelse kan binde og inaktivere carboxypeptidase B
  • Denne forbindelse kan også hæmme aktiveringen af den første komponent i komplementsystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-32-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.175
MDL nummer MFCD00008238
InChI nøgle SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC navn 6-aminohexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCN
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 6-Aminocaproic Acid
Smeltepunkt 210 °C til 212 °C
Analyseprocentområde ≥99%
Lineær formel H2N(CH2)5CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 906872
Merck Index 14,432
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. Praktisk talt uopløseligt i ether og kloroform.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminohexanoic acid
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Aminohexanoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.