Få mere at vide
6-aminocoumarin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11397606
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397606 5 g 5g
11387606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11168.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197,62 g/mol
6-Aminocoumarin hydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Aminocoumarin hydrochloride bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63989-79-7
Molekylær formel C9H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 197.62
MDL nummer MFCD00082671
InChI nøgle OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
PubChem CID 356789
IUPAC navn 6-aminochromen-2-on;hydrochlorid
SMIL [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 6-Aminocoumarin hydrochloride
Smeltepunkt >260 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 3698955
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 197.62
Procent renhed 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Aminocoumarin hydrochloride
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Aminocoumarin hydrochloride
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.