Få mere at vide
6-aminocoumarin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11387606
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387606 1 g 1g
11397606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11168.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197,62 g/mol
6-Aminocoumarin hydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Aminocoumarin hydrochloride bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63989-79-7
Molekylær formel C9H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 197.62
MDL nummer MFCD00082671
InChI nøgle OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
PubChem CID 356789
IUPAC navn 6-aminochromen-2-on;hydrochlorid
SMIL [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminocoumarin hydrochloride
Smeltepunkt >260°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 3698955
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 197.62
Procent renhed 97%