Få mere at vide
6-Aminochrysene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402986
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16402986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16402986 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108315
MedChemExpress 6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Aminochrysene
Fysisk form Solid
CAS 2642-98-0
Farve Yellow
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13N
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 6-Chrysenamine
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1027.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C=CC=CC2=C3C(C4=CC=CC=C4C=C3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 243.3
Formel vægt 243.3
Procent renhed 95.0%